Få mere at vide
3,5-dimethylisoxazol-4-carbonylchlorid, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10603783
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10603783 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10603783 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC00602DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-09-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3, 5-Dimethylisoxazole-4-carbonyl chloride
CAS 31301-45-8
CAS min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C6H6ClNO2
MDL nummer MFCD00052555
Mængde 1 g
Synonym 3,5-dimethylisoxazole-4-carbonyl chloride, 4-isoxazolecarbonyl chloride, 3,5-dimethyl, 3,5-dimethylisoxazole-4-carbonylchloride, dimethyl-1,2-oxazole-4-carbonyl chloride, 3,5-dimethyl-4-isoxazolecarbonyl chloride, pubchem8669, acmc-20a3wc, 3,5-dimethylisoxasole-4-carbonyl chloride, 3,5-dimethyisoxazole-4-carbonyl chloride, 3,5 dimethylisoxazole-4-carbonyl chloride
InChI nøgle MPYGFFPGJMGVSW-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1=C(C(=NO1)C)C(=O)Cl
IUPAC navn 3,5-dimethyl-1,2-oxazol-4-carbonylchlorid
Molekylvægt (g/mol) 159.569
PubChem CID 2736265
Formel vægt 159.57
Procent renhed 95%