Få mere at vide
3,5-Dimethylisoxazole-4-boronic acid, pinacol ester, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10638350
Skift visning
Mængde:
5 g
Emballage:
Amber Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10638350 5 g Amber Glass Bottle 5g
1 options
Artikelnummer. 10638350 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MAY00023DE
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3, 5-Dimethylisoxazole-4-boronic acid, pinacol ester
CAS 832114-00-8
Analyseprocentområde 97%
Emballage Amber Glass Bottle
Molekylær formel C11H18BNO3
Mængde 5 g
Synonym 3,5-dimethyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl isoxazole, 3,5-dimethylisoxazole-4-boronic acid pinacol ester, 3,5-dimethyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl isoxazole, 3,5-dimethylisoxazole-4-boronic acid, pinacol ester, 3,5-dimethyl-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1,2-oxazole, 3,5-dimethyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1,2-oxazole, 3,5-dimethyl-4-isoxazolyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-3,5-dimethylisoxazol-4-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, pubchem18439, acmc-209prk
InChI nøgle CVLHETBAROWASE-UHFFFAOYSA-N
SMIL B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=C(ON=C2C)C
IUPAC navn 3,5-dimethyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1,2-oxazole
Molekylvægt (g/mol) 223.079
PubChem CID 2758656
Formel vægt 223.08
Procent renhed 97%