Få mere at vide
3,5-Dimethylisoxazol-4-boronsyre pinacolester, 97%
Artikelnummer. 15430087
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15430087 25 g 25g
15420087 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15430087 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H66042.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-10-2026
CAS: 832114-00-8 | C11H18BNO3 | 223,079 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 832114-00-8
Molekylær formel C11H18BNO3
Molekylvægt (g/mol) 223.079
MDL nummer MFCD05863910
InChI nøgle CVLHETBAROWASE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dimethyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl isoxazole, 3,5-dimethylisoxazole-4-boronic acid pinacol ester, 3,5-dimethyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl isoxazole, 3,5-dimethylisoxazole-4-boronic acid, pinacol ester, 3,5-dimethyl-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1,2-oxazole, 3,5-dimethyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1,2-oxazole, 3,5-dimethyl-4-isoxazolyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-3,5-dimethylisoxazol-4-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, pubchem18439, acmc-209prk
PubChem CID 2758656
IUPAC navn 3,5-dimethyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1,2-oxazol
SMIL B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=C(ON=C2C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Dimethylisoxazole-4-boronic acid pinacol ester
Smeltepunkt 95 °C til 99 °C
Farve Brun til hvid
Mængde 25 g
Formel vægt 223.08
Procent renhed 97%
Fysisk form Fast stof