Få mere at vide
3,5-Dimethylisoxazol-4-boronsyre, 97%
Artikelnummer. 15443557
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15443557 1 g 1g
15453557 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15443557 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26893.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 31-08-2026
CAS: 16114-47-9 | C5H8BNO3 | 140,933 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16114-47-9
Molekylær formel C5H8BNO3
Molekylvægt (g/mol) 140.933
MDL nummer MFCD02677945
InChI nøgle DIIFZCPZIRQDIJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dimethylisoxazole-4-boronic acid, 3,5-dimethylisoxazol-4-yl boronic acid, 3,5-dimethyl-4-isoxazolylboronic acid, 3,5-dimethylisoxazol-4-ylboronic acid, 3,5-dimethyl-1,2-oxazol-4-yl boronic acid, 3,5-dimethylisoxazole-4-boronicacid, 3,5-dimethyl-4-isoxazoleboronic acid, 3,5-dimethylisoxazol-4-yl-4-boronic acid, 3,5-dimethyl-isoxazole-4-boronic acid, dimethyl-1,2-oxazol-4-yl boronic acid
PubChem CID 2734346
IUPAC navn (3,5-dimethyl-1,2-oxazol-4-yl)boronsyre
SMIL B(C1=C(ON=C1C)C)(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Dimethylisoxazole-4-boronic acid
Smeltepunkt 106°C to 108°C
Mængde 1 g
Formel vægt 140.93
Procent renhed 97%