Få mere at vide
3,5-dimethylisoxazol-4-ylisocyanat, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10445312
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10445312 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10242302 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10445312 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC00606CB
Kemiske identifikatorer
CAS 131825-41-7
Molekylær formel C6H6N2O2
Molekylvægt (g/mol) 138.126
MDL nummer MFCD00119910
InChI nøgle JJQYAGYVYNMYGE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dimethylisoxazol-4-yl isocyanate, isoxazole,4-isocyanato-3,5-dimethyl, 3,5-dimethylisoxazole-4-isocyanate, 4-isocyanato-3,5-dimethylisoxazole, 3,5-dimethyl isoxazol-4-yl isocyanate, 3,5-dimethylisoxazol-4-ylisocyanate, acmc-20mu97, 3,5-dimethylisoxazol-4-isocyanate, 3,5-dimethyl-4-isocyanatoisoxazole, 4-isocyanato3,5-dimethyl-isoxazole
PubChem CID 2736266
IUPAC navn 4-isocyanato-3,5-dimethyl-1,2-oxazol
SMIL CC1=C(C(=NO1)C)N=C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3, 5-Dimethylisoxazol-4-yl isocyanate
CAS min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 138.13
Procent renhed 95%