Få mere at vide
3,5-dimethylbenzylcyanid, TRC
Artikelnummer. 30371511
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30371511 1 g
1 options
Artikelnummer. 30371511 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4648801G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Dimethylbenzyl Cyanide
CAS 39101-54-7
Molekylær formel C10H11N
Mængde 1 g
Synonym 3,5-Dimethyl-benzeneacetonitrile, (3,5-Xylyl)acetonitrile, (3,5-Dimethylphenyl)acetonitrile
InChI formel InChI=1S/C10H11N/c1-8-5-9(2)7-10(6-8)3-4-11/h5-7H,3H2,1-2H3
SMIL Cc1cc(C)cc(CC#N)c1
IUPAC navn 2-(3,5-dimethylphenyl)acetonitril
Molekylvægt (g/mol) 145.2
Formel vægt 145.0891