Få mere at vide
3,5-dimethylbenzylcyanid, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 3,5-Dimethylbenzyl Cyanide |
| CAS | 39101-54-7 |
| Molekylær formel | C10H11N |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 3,5-Dimethyl-benzeneacetonitrile, (3,5-Xylyl)acetonitrile, (3,5-Dimethylphenyl)acetonitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C10H11N/c1-8-5-9(2)7-10(6-8)3-4-11/h5-7H,3H2,1-2H3 |
| SMIL | Cc1cc(C)cc(CC#N)c1 |
| IUPAC navn | 2-(3,5-dimethylphenyl)acetonitril |
| Molekylvægt (g/mol) | 145.2 |
| Formel vægt | 145.0891 |