Få mere at vide
3,5-Dimethylbenzoylchlorid, TRC
Artikelnummer. 30381595
Skift visning
Mængde:
2.5 g
5 g
10 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30381595 2.5 g 2.5g
30375742 10 g -
30371431 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30381595 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4767582.5G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6613-44-1
Molekylær formel C9H9ClO
Molekylvægt (g/mol) 168.62
SMIL Cc1cc(C)cc(c1)C(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Dimethylbenzoyl chloride
Mængde 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C9H9ClO/c1-6-3-7(2)5-8(4-6)9(10)11/h3-5H,1-2H3
Formel vægt 168.0342