Få mere at vide
3,5-Dimethylbenzoyl chloride, TRC
Artikelnummer. 30375742
Skift visning
Mængde:
2.5 g
5 g
10 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30375742 10 g -
30371431 5 g -
30381595 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30375742 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD47675810G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6613-44-1
Molekylær formel C9H9ClO
Molekylvægt (g/mol) 168.62
SMIL Cc1cc(C)cc(c1)C(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Dimethylbenzoyl chloride
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C9H9ClO/c1-6-3-7(2)5-8(4-6)9(10)11/h3-5H,1-2H3
Formel vægt 168.0342