missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3,5-Dimethylbenzoic-d9 Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,5-Dimethylbenzoic-d9 Acid |
| CAS | 1335014-65-7 |
| Molekylær formel | C9 D9 H O2 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 3,5-Dimethylbenzoic-d9 acid, 3,5-Dimethylbenzoic acid-d9, Mesitylenic acid-d9, 3,5-Di(methyl-d3)benzoic-2,4,6-d3 acid, 3,5-Dimethylbenzoic acid D9 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10O2/c1-6-3-7(2)5-8(4-6)9(10)11/h3-5H,1-2H3,(H,10,11)/i1D3,2D3,3D,4D,5D |
| SMIL | [2H]c1c(C(=O)O)c([2H])c(c([2H])c1C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC navn | 2,4,6-trideuterio-3,5-bis(trideuteriomethyl)benzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 159.23 |
| Formel vægt | 159.125 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?