Få mere at vide
3,5-Dimethylbenzoesyre, 98+%
Beskrivelse
3,5-dimethylbenzoesyre er egnet reagens, der anvendes som kulstof og energitilskud i dyrkningsmediet af Pseudomonas sp.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
-dimethylbenzoesyre er et egnet reagens, der anvendes som kulstof og energitilskud i
dyrkningsmediet af Pseudomonas sp.
Opløselighed
Opløselig i methanol. (1 g/10 ml). Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Brug kun i et kemisk stinkskab. Uforeneligt med stærke syrer og baser.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,5-Dimethylbenzoic acid |
| Smeltepunkt | 168 °C til 172 °C |
| Mængde | 250 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Beilstein | 1072182 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i methanol. (1g/10 ml). Let opløselig i vand. |
| Formel vægt | 150.18 |
| Procent renhed | ≥98% |