Få mere at vide
3,5-Dimethylbenzoic acid, 98+%
Artikelnummer. 11423504
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11423504 10 g 10g
11433504 50 g 50g
11443504 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11423504 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11198.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 499-06-9 | C9H10O2 | 150.177 g/mol
3,5-dimethylbenzoesyre er egnet reagens, der anvendes som kulstof og energitilskud i dyrkningsmediet af Pseudomonas sp.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 3,5
-dimethylbenzoesyre er et egnet reagens, der anvendes som kulstof og energitilskud i
dyrkningsmediet af Pseudomonas sp.
Opløselighed
Opløselig i methanol. (1 g/10 ml). Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Brug kun i et kemisk stinkskab. Uforeneligt med stærke syrer og baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 499-06-9
Molekylær formel C9H10O2
Molekylvægt (g/mol) 150.177
MDL nummer MFCD00002525
InChI nøgle UMVOQQDNEYOJOK-UHFFFAOYSA-N
Synonym mesitylenic acid, benzoic acid, 3,5-dimethyl, unii-ed8av34n0y, 3,5-dimethyl benzoic acid, 3,5-dimethyl-benzoic acid, ed8av34n0y, 3,5-dimethylbenzoicacid, pubchem15440, 3,5-dimethylbezoic acid, 3,5 dimethylbenzoic acid
PubChem CID 10356
ChEBI CHEBI:64821
IUPAC navn 3,5-dimethylbenzoesyre
SMIL CC1=CC(=CC(=C1)C(=O)O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Dimethylbenzoic acid
Smeltepunkt 168°C to 172°C
Mængde 10 g
Lugt Odorless
Beilstein 1072182
Opløselighedsinformation Soluble in methanol. (1g/10 mL). Slightly soluble in water.
Formel vægt 150.18
Procent renhed ≥98%