Få mere at vide
3,5-dimethylbenzo[b]thiophen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11405656
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11405656 1 g 1g
11415656 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11405656 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20768.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1964-45-0 | C10H10S | 162.25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1964-45-0
Molekylær formel C10H10S
Molekylvægt (g/mol) 162.25
MDL nummer MFCD00052744
InChI nøgle UQJSHXYNNVEGMQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dimethylbenzo b thiophene, 3,5-dimethyl-benzo b thiophene, 3,5-dimethylbenzothiophene, 3,5-dimethylthianapthene, benzo b thiophene, 3,5-dimethyl, 3,5-dimethyl benzo b thiophene, 3,5-dimethyl benzothiophene
PubChem CID 2779875
IUPAC navn 3,5-dimethyl-1-benzothiophen
SMIL CC1=CC2=C(C=C1)SC=C2C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Dimethylbenzo[b]thiophene
Kogepunkt 62°C to 64°C (0.1 mmHg)
Mængde 1 g
Formel vægt 162.25
Procent renhed 97%