Få mere at vide
3,5-Dimethylbenzenesulfonyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10350294 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10350294 1 g Glass bottle 1g
10177243 5 g Glass bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10350294 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 391590010
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 2905-27-3
Molekylær formel C8H9ClO2S
Molekylvægt (g/mol) 204.67
MDL nummer MFCD03094655
InChI nøgle LSAGRAXLOLZVKO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dimethylbenzene-1-sulfonyl chloride, 3,5-dimethylphenyl chlorosulfone, 3,5-dimethylbenzenesulfonylchloride, 3,5-dimethylbenzenesulphonyl chloride, 3,5-dimethyl-benzenesulfonyl chloride, pubchem5129, acmc-1ccrc, 5-chlorosulphonyl-m-xylene, 3,5-dimethylphenylsulfonyl chloride, 3,5-xylenesulfonyl chloride
PubChem CID 2736235
IUPAC navn 3,5-dimethylbenzenesulfonyl chloride
SMIL CC1=CC(=CC(C)=C1)S(Cl)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3, 5-Dimethylbenzenesulfonyl chloride
Smeltepunkt 93°C to 95°C
CAS min % 96.0
Farve White to Yellow
CAS Max % 100.0
Mængde 1 g
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glass bottle
Fysisk form Crystalline Powder
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Lineær formel (CH3)2C6H3SO2Cl
Formel vægt 200.64
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,5-Dimethylbenzenesulfonyl chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • EUH029-Udvikler giftig gas ved kontakt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.