Få mere at vide
3,5-Dimethylbenzensulfonylchlorid, 97%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,5-Dimethylbenzenesulfonyl chloride |
| Smeltepunkt | 92 °C til 94 °C |
| Mængde | 5 g |
| FN nummer | UN3261 |
| Beilstein | 2640617 |
| IUPAC navn | 3,5-dimethylbenzen-1-sulfonylchlorid |
| Formel vægt | 204.68 |
| Procent renhed | 97% |