Få mere at vide
3,5-Dimethylbenzenesulfonyl chloride, 97%
Artikelnummer. 11309435
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11309435 1 g 1g
11319435 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11309435 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L18603.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2905-27-3 | C8H9ClO2S | 204.67 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2905-27-3
Molekylær formel C8H9ClO2S
Molekylvægt (g/mol) 204.67
MDL nummer MFCD03094655
InChI nøgle LSAGRAXLOLZVKO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dimethylbenzene-1-sulfonyl chloride, 3,5-dimethylphenyl chlorosulfone, 3,5-dimethylbenzenesulfonylchloride, 3,5-dimethylbenzenesulphonyl chloride, 3,5-dimethyl-benzenesulfonyl chloride, pubchem5129, acmc-1ccrc, 5-chlorosulphonyl-m-xylene, 3,5-dimethylphenylsulfonyl chloride, 3,5-xylenesulfonyl chloride
PubChem CID 2736235
SMIL CC1=CC(=CC(C)=C1)S(Cl)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Dimethylbenzenesulfonyl chloride
Smeltepunkt 92°C to 94°C
Mængde 1 g
FN nummer UN3261
Beilstein 2640617
IUPAC navn 3,5-dimethylbenzensulfonylchlorid
Formel vægt 204.68
Procent renhed 97%