Få mere at vide
3,5-Dimethylbenzeneboronic acid, 98%
Artikelnummer. 11465407
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11465407 1 g 1g
11475407 5 g 5g
11485407 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11465407 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23434.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 172975-69-8 | C8H11BO2 | 149.984 g/mol
3,5-Dimethylbenzenboronsyre er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 3,5-Dimethylbenzenboronsyre er
et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatible materialer er oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 172975-69-8
Molekylær formel C8H11BO2
Molekylvægt (g/mol) 149.984
MDL nummer MFCD00185689
InChI nøgle DJGHSJBYKIQHIK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dimethylphenyl boronic acid, 3,5-dimethylbenzeneboronic acid, 3,5-dimethylphenyl boranediol, m-xylene-5-boronic acid, boronic acid, 3,5-dimethylphenyl, pubchem1833, acmc-209e5l, ksc174i6l, 3.5-dimethylphenylboronic acid
PubChem CID 2734349
IUPAC navn (3,5-dimethylphenyl)borsyre
SMIL B(C1=CC(=CC(=C1)C)C)(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Dimethylbenzeneboronic acid
Smeltepunkt 235°C to 237°C
Mængde 1 g
Beilstein 7368658
Formel vægt 149.99
Procent renhed 98%
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.