Få mere at vide
3,5-Dimethylanisole, 99%
Artikelnummer. 10172620 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10172620 25 g Glasflaske 25g
10053373 100 g Glass bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10172620 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 115960250
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 874-63-5 | C9H12O | 136.19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 874-63-5
Molekylær formel C9H12O
Molekylvægt (g/mol) 136.19
MDL nummer MFCD00008398
InChI nøgle JCHJBEZBHANKGA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dimethylanisole, 5-methoxy-m-xylene, benzene, 1-methoxy-3,5-dimethyl, 1-methoxy-3,5-dimethyl-benzene, 3,5-dimethylanisol, 3,5-dimethylanizole, acmc-1bkxt, anisole, 3,5-dimethyl, ksc494e7h, 5-methoxy-1,3-dimethylbenzene
PubChem CID 70126
IUPAC navn 1-methoxy-3,5-dimethylbenzen
SMIL CC1=CC(=CC(=C1)OC)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3, 5-Dimethylanisole
CAS min % 98.5
Farve Farveløs til gul
CAS Max % 100.0
Tæthed 0.9600g/mL
Mængde 25 g
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glasflaske
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1.5117 to 1.5137
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Specifik vægtfylde 0.96
Lineær formel (CH3)2C6H3OCH3
Beilstein 06,493
Kogepunkt 193°C
Formel vægt 136.19
Procent renhed 99%