Få mere at vide
3,5-Dimethylanisole, 99%
Artikelnummer. 11499087
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11499087 25 g 25g
11409097 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11499087 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20651.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 874-63-5 | C9H12O | 136.194 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 874-63-5
Molekylær formel C9H12O
Molekylvægt (g/mol) 136.194
MDL nummer MFCD00008398
InChI nøgle JCHJBEZBHANKGA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dimethylanisole, 5-methoxy-m-xylene, benzene, 1-methoxy-3,5-dimethyl, 1-methoxy-3,5-dimethyl-benzene, 3,5-dimethylanisol, 3,5-dimethylanizole, acmc-1bkxt, anisole, 3,5-dimethyl, ksc494e7h, 5-methoxy-1,3-dimethylbenzene
PubChem CID 70126
IUPAC navn 1-methoxy-3,5-dimethylbenzen
SMIL CC1=CC(=CC(=C1)OC)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Dimethylanisole
Tæthed 0.96
Kogepunkt 192°C to 193°C
Mængde 25 g
Brydningsindeks 1.513
Beilstein 2040905
Formel vægt 136.19
Procent renhed 99%