Få mere at vide
3,5-Dimethylanilin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,5-Xylidine |
| CAS | 108-69-0 |
| Molekylær formel | C8 H11 N |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 3,5-Xylidine, 3,5-Dimethylbenzenamine, 3,5-Dimethyl-1-aminobenzene, 3,5-Dimethyl-N-phenylamine, 3,5-Dimethylaniline, 3,5-Dimethylphenylamine, 3,5-Xylylamine, 5-Amino-1,3-dimethylbenzene, 5-Amino-1,3-xylene, NSC 26880 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H11N/c1-6-3-7(2)5-8(9)4-6/h3-5H,9H2,1-2H3 |
| SMIL | Cc1cc(C)cc(N)c1 |
| IUPAC navn | 3,5-dimethylanilin |
| Molekylvægt (g/mol) | 121.18 |
| Formel vægt | 121.0891 |