Få mere at vide
3,5-Dimethylaniline, 97+%
Artikelnummer. p-115543 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
5g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10130552
Brand: Thermo Scientific Acros 160190050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 108-69-0 | C8H11N | 121.18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108-69-0
Molekylær formel C8H11N
Molekylvægt (g/mol) 121.18
MDL nummer MFCD00007813
InChI nøgle MKARNSWMMBGSHX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-xylidine, benzenamine, 3,5-dimethyl, 3,5-xylylamine, 3,5-dimethylphenylamine, 3,5-xylidene, 5-amino-1,3-xylene, 1-amino-3,5-dimethylbenzene, 3,5-dimethylbenzenamine, 3,5-dimethylbenzeneamine, 5-amino-1,3-dimethylbenzene
PubChem CID 7949
IUPAC navn 3,5-dimethylanilin
SMIL CC1=CC(=CC(=C1)N)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3, 5-Dimethylaniline
Smeltepunkt 9.8°C
Navn note 98%
CAS min % 97.5
Farve Brun til brun-gul
CAS Max % 100.0
Tæthed 0.9700g/mL
Kogepunkt 221°C
Mængde 5 g
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glasflaske
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1.5560 to 1.558
Analyseprocentområde 97% min. (GC)
Specifik vægtfylde 0.97
Lineær formel (CH3)2C6H3NH2
Beilstein 12, 1131
Merck Index 15, 10282
Opløselighedsinformation Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether,carbon tetrachloride
Formel vægt 121.18
Procent renhed 97+%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,5-Dimethylaniline
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H373-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.