Få mere at vide
3,5-Dimethylanilin, 97+%
Artikelnummer. 10533521 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10533521 100 g Glasflaske 100g
10130552 5 g Glasflaske 5g
10126130 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10533521 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 160191000
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 108-69-0 | C8H11N | 121,18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108-69-0
Molekylær formel C8H11N
Molekylvægt (g/mol) 121.18
MDL nummer MFCD00007813
InChI nøgle MKARNSWMMBGSHX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-xylidine, benzenamine, 3,5-dimethyl, 3,5-xylylamine, 3,5-dimethylphenylamine, 3,5-xylidene, 5-amino-1,3-xylene, 1-amino-3,5-dimethylbenzene, 3,5-dimethylbenzenamine, 3,5-dimethylbenzeneamine, 5-amino-1,3-dimethylbenzene
PubChem CID 7949
IUPAC navn 3,5-dimethylanilin
SMIL CC1=CC(=CC(=C1)N)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3, 5-Dimethylaniline
Smeltepunkt 9,8 °C
Navn note 98%
CAS min % 97.5
Farve Brun til brun-gul
CAS Max % 100.0
Tæthed 0.9700g/mL
Mængde 100 g
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Glasflaske
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1,5560 til 1,558
Analyseprocentområde 97% min. (GC)
Specifik vægtfylde 0.97
Lineær formel (CH3)2C6H3NH2
Beilstein 12, 1131
Merck Index 15, 10282
Kogepunkt 221 °C
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: let opløselig. Andre opløseligheder: opløselige i alkohol, ether, carbontetrachlorid
Formel vægt 121.18
Procent renhed 97+%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,5-Dimethylaniline
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H373-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.