Få mere at vide
3,5-Dimethylanilin, 97+%
Artikelnummer. 11433224
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11433224 500 g 500g
11423224 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11433224 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10570.36
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 108-69-0 | C8H11N | 121,183 g/mol
3,5-dimethylanilin er det reagens, der almindeligvis er anvendeligt til fremstilling af farvestoffer. Det gennemgår polymerisation i nærvær af cerium(IV)sulfat som et oxidationsmiddel. 3,5-dimethylanilin blev brugt i syntesen af chirale pakningsmaterialer til højtydende væskekromatografi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 3,5
-dimethylanilin er det reagens, der er almindeligt anvendeligt til fremstilling af farvestoffer. Det gennemgår polymerisation i nærvær af cerium(IV)sulfat som et oxidationsmiddel. 3,5-dimethylanilin blev brugt i syntesen af chirale pakningsmaterialer til højtydende væskekromatografi.
Opløselighed
Opløseligt i vand. <0,1 g/100 mL ved °19 C
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Beholdere, der åbnes, skal omhyggeligt genlukkes og opbevares opretstående for at forhindre lækage. Luft- og lysfølsom. Uforeneligt med syrer, syrechlorider, syreanhydrider, oxidationsmidler, chlorformiater, halogener.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108-69-0
Molekylær formel C8H11N
Molekylvægt (g/mol) 121.183
MDL nummer MFCD00007813
InChI nøgle MKARNSWMMBGSHX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-xylidine, benzenamine, 3,5-dimethyl, 3,5-xylylamine, 3,5-dimethylphenylamine, 3,5-xylidene, 5-amino-1,3-xylene, 1-amino-3,5-dimethylbenzene, 3,5-dimethylbenzenamine, 3,5-dimethylbenzeneamine, 5-amino-1,3-dimethylbenzene
PubChem CID 7949
IUPAC navn 3,5-dimethylanilin
SMIL CC1=CC(=CC(=C1)N)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Dimethylaniline
Smeltepunkt 9 °C til 11 °C
Tæthed 0.971
Mængde 500 g
Lugt Karakteristik
Brydningsindeks 1.558
FN nummer UN1711
Beilstein 507051
Merck Index 14,10084
Kogepunkt 220 °C til 221 °C
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand. <0,1 g/100 ml ved 19 °C
Formel vægt 121.18
Procent renhed ≥97%