Learn More
3,5-Dimethylanilin, 97+%
Description
3,5-dimethylanilin er det reagens, der almindeligvis er anvendeligt til fremstilling af farvestoffer. Det gennemgår polymerisation i nærvær af cerium(IV)sulfat som et oxidationsmiddel. 3,5-dimethylanilin blev brugt i syntesen af chirale pakningsmaterialer til højtydende væskekromatografi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
-dimethylanilin er det reagens, der er almindeligt anvendeligt til fremstilling af farvestoffer. Det gennemgår polymerisation i nærvær af cerium(IV)sulfat som et oxidationsmiddel. 3,5-dimethylanilin blev brugt i syntesen af chirale pakningsmaterialer til højtydende væskekromatografi.
Opløselighed
Opløseligt i vand. <0,1 g/100 mL ved °19 C
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Beholdere, der åbnes, skal omhyggeligt genlukkes og opbevares opretstående for at forhindre lækage. Luft- og lysfølsom. Uforeneligt med syrer, syrechlorider, syreanhydrider, oxidationsmidler, chlorformiater, halogener.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 3,5-Dimethylaniline |
| Smeltepunkt | 9 °C til 11 °C |
| Tæthed | 0.971 |
| Mængde | 100 g |
| Lugt | Karakteristik |
| Brydningsindeks | 1.558 |
| FN nummer | UN1711 |
| Beilstein | 507051 |
| Merck Index | 14,10084 |
| Kogepunkt | 220 °C til 221 °C |
| Show More |