Få mere at vide
3,5-dimethyladamantan-1-carboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15403607
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15403607 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 15403607 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27073.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 14670-94-1 | C13H19O2 | 207,29 g/mol
3,5-dimethyladamantan-1-carboxylsyre, anvendes som et lægemiddel og API mellemliggende.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3,5-Dimethyladamantane-1-carboxylsyre, bruges som et farmaceutisk og API mellemliggende.
Opløselighed Svært opløselig (0,14
g/L) (25 °C)
Bemærkninger
Opbevares køligt. Hold beholderen tæt lukket
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Dimethyladamantane-1-carboxylic acid
CAS 14670-94-1
Smeltepunkt 107 °C til 109 °C
Molekylær formel C13H19O2
MDL nummer MFCD00188067
Mængde 1 g
Synonym 3,5-dimethyl-1-adamantanecarboxylic acid, 1,3-dimethyladamantan-5-carboxylic acid, 3,5-dimethyladamantanecarboxylic acid, maybridge1_002240, 3,5-dimethyltricyclo 3.3.1.1∼3,7∼ decane-1-carboxylic acid, 3,5-dimethyl adamantane-1-carboxylic acid, acmc-20ancb, 3,5-dimethyladamantane carboxylic acid, tricyclo 3.3.1.13,7 decane-1-carboxylicacid, 3,5-dimethyl
Opløselighedsinformation Sparsomt opløseligt (0,14 g/L) (25 °C)
InChI nøgle BSWOQWGHXZTDOO-QGVZIFMBSA-M
SMIL C[C@@]12CC3C[C@@](C)(C1)CC(C3)(C2)C([O-])=O
IUPAC navn 3,5-dimethyladamantan-1-carboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 207.29
PubChem CID 2736224
Formel vægt 208.3
Procent renhed 97%