Få mere at vide
(3,5-Dimethyl-isoxazol-4-yl)-eddikesyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (3,5-Dimethyl-isoxazol-4-yl)-acetic acid |
| CAS | 2510-27-2 |
| Molekylær formel | C7H9NO3 |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H9NO3/c1-4-6(3-7(9)10)5(2)11-8-4/h3H2,1-2H3,(H,9,10) |
| SMIL | Cc1onc(C)c1CC(=O)O |
| Molekylvægt (g/mol) | 155.15 |
| Formel vægt | 155.0582 |