Få mere at vide
3,5-Dimethyl-d6-phenol, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,5-Dimethylphenol-d6 |
| CAS | 133604-75-8 |
| Molekylær formel | C8H4D6O |
| Mængde | 0.25 g |
| Synonym | NSC 9268-d6, 1-Hydroxy-3,5-dimethylbenzene-d6, 3,5-Xylenol-d6, 1,3,5-Xylenol-d6 |
| InChI formel | InChI=1 S/C8H10O/c1-6-3-7(2)5-8(9)4-6/h3-5,9 H,1-2H3/i1D3,2D3 |
| SMIL | OC1=CC(C([2 H])([2 H])[2 H])=CC(C([2 H])([2 H])[2 H])=C1 |
| IUPAC navn | 3,5-bis(methyl-d3)phenol |
| Molekylvægt (g/mol) | 128.2 |
| Formel vægt | 128.11 g/mol |
| Vis mere |