Få mere at vide
3,5-dimethyl-4H-1,2,4-triazol-4-amin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10477042
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Amber Glass Bottle
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10477042 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10792673 10 g Amber Glass Bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10477042 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CD08995DA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 3530-15-2
Molekylær formel C4H8N4
Molekylvægt (g/mol) 112.136
MDL nummer MFCD00051647
InChI nøgle MIIKMZAVLKMOFM-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 229800
IUPAC navn 3,5-dimethyl-1,2,4-triazol-4-amin
SMIL CC1=NN=C(N1N)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Dimethyl-4H-1,2,4-triazol-4-amine
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Synonym 3,5-dimethyl-4h-1,2,4-triazol-4-amine, 4-amino-3,5-dimethyl-1,2,4-triazole, dimethyl-1,2,4-triazol-4-amine, dimethyl-4h-1,2,4-triazol-4-amine, 4h-1,2,4-triazol-4-amine, 3,5-dimethyl, 3,5-dimethyl-1,2,4-triazole-4-ylamine, acmc-1cpm8, 3,5-dimethyl-4-amino-1,2,4-triazole, 4-amino-3,5-dimethyl-1,2,4 triazole, 4h-1,2,4-triazol-4-amine,3,5-dimethyl
Formel vægt 112.14
Procent renhed 97%