missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3,5-Dimethyl-4-nitropyridine 1-Oxide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,5-Dimethyl-4-nitropyridine 1-Oxide |
| CAS | 14248-66-9 |
| Molekylær formel | C7 H8 N2 O3 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 3,5-Dimethyl-4-nitropyridine N-Oxide, 4-Nitro-3,5-dimethylpyridine 1-Oxide, NSC 63056 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8N2O3/c1-5-3-8(10)4-6(2)7(5)9(11)12/h3-4H,1-2H3 |
| SMIL | Cc1cn(=O)cc(C)c1N(=O)=O |
| IUPAC navn | 3,5-dimethyl-4-nitro-pyridine 1-oxide |
| Molekylvægt (g/mol) | 168.5 |
| Formel vægt | 168.0535 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?