Få mere at vide
3,5-Dimethyl-4-(methylthio)phenol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,5-Dimethyl-4-(methylthio)phenol |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12OS/c1-6-4-8(10)5-7(2)9(6)11-3/h4-5,10H,1-3H3 |
| Formel vægt | 168.0609 |