Få mere at vide
3,5-Dimethyl-4-hydroxybenzonitril, TRC
Artikelnummer. 30376142
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30376142 100 mg
30374000 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30376142 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD473480100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4198-90-7
Molekylær formel C9H9NO
Molekylvægt (g/mol) 147.17
Synonym 4-Hydroxy-3,5-dimethyl-benzonitrile, 2,6-Dimethyl-4-cyanophenol, 4-Cyano-2,6-dimethylphenol, 4-Hydroxy-3,5-dimethylbenzonitrile
SMIL Cc1cc(cc(C)c1O)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Dimethyl-4-hydroxybenzonitrile
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C9H9NO/c1-6-3-8(5-10)4-7(2)9(6)11/h3-4,11H,1-2H3
Formel vægt 147.0684