Få mere at vide
3,5-Dimethyl-4-[3-(3-methyl-5-isoxazolyl)propoxy]-benzonitrile, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,5-Dimethyl-4-[3-(3-methyl-5-isoxazolyl)propoxy]-benzonitrile |
| CAS | 130226-18-5 |
| Molekylær formel | C16H18N2O2 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | Win 61834 |
| InChI formel | InChI=1S/C16H18N2O2/c1-11-7-14(10-17)8-12(2)16(11)19-6-4-5-15-9-13(3)18-20-15/h7-9H,4-6H2,1-3H3 |
| SMIL | Cc1cc(CCCOc2c(C)cc(cc2C)C#N)on1 |
| IUPAC navn | 3,5-dimethyl-4-[3-(3-methyl-1,2-oxazol-5-yl)propoxy]benzonitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 270.33 |
| Formel vægt | 270.1368 |