Få mere at vide
3,5-Dimethyl 2H-Furo[2,3-c]pyran-2-on, TRC
Artikelnummer. 30012050
Skift visning
Mængde:
2.5 mg
25 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30012050 2.5 mg 2.5mg
30004144 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30012050 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4730602.5MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 857054-07-0
Molekylær formel C9H8O3
Molekylvægt (g/mol) 164.16
Synonym KAR3;
SMIL CC1=CC2=C(C)C(=O)OC2=CO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Dimethyl 2H-Furo[2,3-c]pyran-2-one
Mængde 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C9H8O3/c1-5-3-7-6(2)9(10)12-8(7)4-11-5/h3-4H,1-2H3
Formel vægt 164.0473