missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3,5-Dimethyl-2-vinylpyrazine, TRC

Artikelnummer. 30135463
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135463 100 mg
30133255 50 mg
30009234 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30135463 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD492896100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 157615-33-3
Molekylær formel C8H10N2
Molekylvægt (g/mol) 134.18
Synonym 2-Ethenyl-3,5-dimethylpyrazine
SMIL C=CC1=NC=C(C)N=C1C

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3,5-Dimethyl-2-vinylpyrazine
Mængde 100 mg
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.