Få mere at vide
3,5-Dimethyl-2-hydroxymethyl-4-nitropyridine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,5-Dimethyl-2-hydroxymethyl-4-nitropyridine |
| CAS | 149082-03-1 |
| Molekylær formel | C8H10N2O3 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Esomeprazole Impurity 32 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10N2O3/c1-5-3-9-7(4-11)6(2)8(5)10(12)13/h3,11H,4H2,1-2H3 |
| SMIL | Cc1cnc(CO)c(C)c1[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | (3,5-dimethyl-4-nitropyridin-2-yl)methanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 182.17 |
| Formel vægt | 182.0691 |