Få mere at vide
3,5-Dimethyl-2-ethylpyrazine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,5-Dimethyl-2-ethylpyrazine |
| CAS | 13925-07-0 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C8H12N2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 2-Ethyl-3,5-dimethyl-pyrazine, 2-Ethyl-3,5-dimethylpyrazine, 3-Ethyl-2,6-dimethylpyrazine |
| InChI formel | InChI=1S/C8H12N2/c1-4-8-7(3)10-6(2)5-9-8/h5H,4H2,1-3H3 |
| SMIL | CCc1ncc(C)nc1C |
| IUPAC navn | 2-ethyl-3,5-dimethylpyrazine |
| Molekylvægt (g/mol) | 136.19 |
| Vis mere |