Få mere at vide
3,5-Dimethyl-1H-pyrazol, 99%
Artikelnummer. 11499432
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11499432 250 g 250g
11489432 50 g 50g
11479432 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11499432 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10157.30
 Begrænset vare
På lager
CAS: 67-51-6 | C5H8N2 | 96,13 g/mol
3,5-Dimethyl-1H-pyrazol er kombineret med Chrom(VI)-oxid, er et værdifuldt reagens til oxidation af primære og sekundære alkoholer til carbonylforbindelser. Det reagerer med maloniske estere og giver en familie af krydskonjugerede monomere betainer. Det er et almindeligt reagens til fremstilling af pyrazolatoligerede komplekser. Det bruges også til at fremstille N-1-substituerede derivater med antibakteriel aktivitet.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3,5-Dimethyl-1H-pyrazol er kombineret med Chrom(VI)-oxid, er et værdifuldt reagens til oxidation af primære og sekundære alkoholer til carbonylforbindelser. Det reagerer med maloniske estere og giver en familie af krydskonjugerede monomere betainer. Det er et almindeligt reagens til fremstilling af pyrazolatoligerede komplekser. Det bruges også til at fremstille N-1-substituerede derivater med antibakteriel aktivitet.
Opløselighed Opløseligt i vand, methanol 0,1
g/mL.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 67-51-6
Molekylær formel C5H8N2
Molekylvægt (g/mol) 96.13
MDL nummer MFCD00005243
InChI nøgle SDXAWLJRERMRKF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dimethylpyrazole, 1h-pyrazole, 3,5-dimethyl, 3,5 dmp, pyrazole, 3,5-dimethyl, 3,5-dwumetylopirazolu, unii-h21n865k9j, 3,5-dwumetylopirazolu polish, 3,5-dimethyl pyrazole, pyrazole,5-dimethyl, pubchem13256
PubChem CID 6210
IUPAC navn 3,5-dimethyl-lH-pyrazol
SMIL CC1=CC(C)=NN1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Dimethyl-1H-pyrazole
Smeltepunkt 105 °C til 108 °C
pH 6.7
Kogepunkt 218 °C
Mængde 250 g
Beilstein 106325
Opløselighedsinformation Opløselig i vand, methanol 0,1 g/ml.
Formel vægt 96.13
Procent renhed 99%