Få mere at vide
3,5-Dimethyl-1H-pyrazol, 99%
Beskrivelse
3,5-Dimethyl-1H-pyrazol er kombineret med Chrom(VI)-oxid, er et værdifuldt reagens til oxidation af primære og sekundære alkoholer til carbonylforbindelser. Det reagerer med maloniske estere og giver en familie af krydskonjugerede monomere betainer. Det er et almindeligt reagens til fremstilling af pyrazolatoligerede komplekser. Det bruges også til at fremstille N-1-substituerede derivater med antibakteriel aktivitet.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
3,5-Dimethyl-1H-pyrazol er kombineret med Chrom(VI)-oxid, er et værdifuldt reagens til oxidation af primære og sekundære alkoholer til carbonylforbindelser. Det reagerer med maloniske estere og giver en familie af krydskonjugerede monomere betainer. Det er et almindeligt reagens til fremstilling af pyrazolatoligerede komplekser. Det bruges også til at fremstille N-1-substituerede derivater med antibakteriel aktivitet.
Opløselighed Opløseligt i vand, methanol 0,1
g/mL.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,5-Dimethyl-1H-pyrazole |
| Smeltepunkt | 105 °C til 108 °C |
| pH | 6.7 |
| Kogepunkt | 218 °C |
| Mængde | 50 g |
| Beilstein | 106325 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand, methanol 0,1 g/ml. |
| Formel vægt | 96.13 |
| Procent renhed | 99% |
Sikkerhed og håndtering
- 3,5-Dimethyl-1H-pyrazole
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Reproduktionstoksicitet Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H361fd-Mistænkes for at skade forplantningsevnen. Mistænkes for at skade det ufødte barn.
- H373-Kan forårsage organskader.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: 3,5-Dimethyl-1H-pyrazole