Få mere at vide
3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-4-sulfonylchlorid, 97%
Artikelnummer. 15420478
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15420478 5 g 5g
15480696 250 mg 250mg
15410478 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15420478 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H54050.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
CAS: 80466-78-0 | C5H7ClN2O2S | 194,63 g/mol
3,5-dimethyl-1H-pyrazol-4-sulfonylchlorid anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 3,5-dimethyl
-1H-pyrazol-4-sulfonylchlorid anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Noter
Fugtfølsom. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 80466-78-0
Molekylær formel C5H7ClN2O2S
Molekylvægt (g/mol) 194.63
MDL nummer MFCD04969910
InChI nøgle NBGSZCQLPLYKJH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1h-pyrazole-4-sulfonylchloride, 3,5-dimethyl, 3,5-dimethylpyrazol-4-yl chlorosulfone, 1h-pyrazole-4-sulfonyl chloride, 3,5-dimethyl, pyrazole, 4-chlorosulfonyl-3,5-dimethyl, 3,5-dimethyl-1h-pyrazole-4-sulfonylchloride, #
PubChem CID 594587
IUPAC navn 3,5-dimethyl-lH-pyrazol-4-sulfonylchlorid
SMIL CC1=C(C(C)=NN1)S(Cl)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Dimethyl-1H-pyrazole-4-sulfonyl chloride
Mængde 5 g
FN nummer UN3261
Følsomhed Fugtfølsom
Formel vægt 194.64
Procent renhed 97%