Få mere at vide
3,5-Dimethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,5-Dimethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde |
| CAS | 201008-71-1 |
| Molekylær formel | C6 H8 N2 O |
| Mængde | 2 g |
| Synonym | 1H-Pyrazole-4-carboxaldehyde, 3,5-dimethyl-, 3,5-Dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8N2O/c1-4-6(3-9)5(2)8-7-4/h3H,1-2H3,(H,7,8) |
| SMIL | Cc1n[nH]c(C)c1C=O |
| IUPAC navn | 3,5-dimethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde |
| Molekylvægt (g/mol) | 124.14 |
| Formel vægt | 124.0637 |