missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3,5-Dimethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde, TRC

Artikelnummer. 30371101
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30371101 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30371101 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4789501G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3,5-Dimethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
CAS 201008-71-1
Molekylær formel C6 H8 N2 O
Mængde 1 g
Synonym 1H-Pyrazole-4-carboxaldehyde, 3,5-dimethyl-, 3,5-Dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde
InChI formel InChI=1S/C6H8N2O/c1-4-6(3-9)5(2)8-7-4/h3H,1-2H3,(H,7,8)
SMIL Cc1n[nH]c(C)c1C=O
IUPAC navn 3,5-dimethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Molekylvægt (g/mol) 124.14
Formel vægt 124.0637
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.