Få mere at vide
3,5-Dimethyl-1H-pyrazole-1-carboxamide, 98+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11469100
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11469100 50 g 50g
11459100 10 g 10g
11479100 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11469100 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14523.18
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 934-48-5
Molekylær formel C6H9N3O
Molekylvægt (g/mol) 139.158
MDL nummer MFCD00003126
InChI nøgle AKRDSDDYNMVKCX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dimethyl-1h-pyrazole-1-carboxamide, 1h-pyrazole-1-carboxamide, 3,5-dimethyl, 3,5-dimethylpyrazolecarboxamide, acmc-20anc7, timtec-bb sbb004176, 1-carbamoyl-3,5-dimethylpyrazole, 3,5-dimethyl-1-carbamoylpyrazole, 1-carboxamido-3,5-dimethylpyrazole, 3,5-dimethyl-1-pyrazolecarboxamide, 3,5-dimethylpyrazole-1-carboxyamide
PubChem CID 70280
IUPAC navn 3,5-dimethylpyrazole-1-carboxamide
SMIL CC1=CC(=NN1C(=O)N)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Dimethyl-1H-pyrazole-1-carboxamide
Smeltepunkt 112°C to 114°C
Mængde 50 g
Beilstein 123422
Formel vægt 139.16
Procent renhed ≥98%