Få mere at vide
3,5-Dimethyl-1H-pyrazole-1-acetic acid, 95%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15595936 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15595936 1 g 1g
15505946 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15595936 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 456950010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 16034-49-4
Molekylær formel C7H9N2O2
Molekylvægt (g/mol) 153.16
MDL nummer MFCD00297249
InChI nøgle JYSWEDYPQJOEPO-UHFFFAOYSA-M
Synonym 2-3,5-dimethyl-1h-pyrazol-1-yl acetic acid, 3,5-dimethyl-pyrazol-1-yl-acetic acid, 3,5-dimethyl-1h-pyrazol-1-yl acetic acid, 3,5-dimethylpyrazol-1-yl acetic acid, 1h-pyrazole-1-acetic acid, 3,5-dimethyl, 3-nitro-benzene-thiol, 3,5-dimethyl-1h-pyrazole-1-acetic acid, 1h-pyrazole-1-aceticacid, 3,5-dimethyl, 2-3,5-dimethylpyrazolyl acetic acid, 3,5-dimethyl-pyrazol-1-yl acetic acid
PubChem CID 572875
IUPAC navn 2-(3,5-dimethylpyrazol-1-yl)acetic acid
SMIL CC1=NN(CC([O-])=O)C(C)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Dimethyl-1H-pyrazole-1-acetic acid
Smeltepunkt 186.0°C to 188.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94% min. (HPLC)
Emballage Glass Bottle
Mængde 1 g
Formel vægt 154.17
Procent renhed 95%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,5-Dimethyl-1H-pyrazole-1-acetic acid, 95%
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.