Få mere at vide
3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-4-amine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-4-amine |
| CAS | 5272-86-6 |
| Molekylær formel | C5H9N3 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H9N3/c1-3-5(6)4(2)8-7-3/h6H2,1-2H3,(H,7,8) |
| SMIL | Cc1n[nH]c(C)c1N |
| IUPAC navn | 3,5-dimethyl-1H-pyrazol-4-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 111.15 |
| Formel vægt | 111.0796 |