Få mere at vide
3,5-Dimethyl-1-phenyl-1H-pyrazole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,5-Dimethyl-1-phenyl-1H-pyrazole |
| CAS | 1131-16-4 |
| Molekylær formel | C11H12N2 |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | 1-Phenyl-3,5-dimethylpyrazole, 3,5-Dimethyl-1-phenylpyrazole, 3,5-Dimethyl-N-phenylpyrazole |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12N2/c1-9-8-10(2)13(12-9)11-6-4-3-5-7-11/h3-8H,1-2H3 |
| SMIL | Cc1cc(C)n(n1)c2ccccc2 |
| IUPAC navn | 3,5-dimethyl-1-phenylpyrazole |
| Molekylvægt (g/mol) | 172.23 |
| Formel vægt | 172.1 |