Få mere at vide
3,5-dimethyl-1-phenyl-1H-pyrazol-4-carboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10793433
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10793433 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10496082 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10683435 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10793433 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO00744DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 61226-19-5
Molekylær formel C12H11N2O2
Molekylvægt (g/mol) 215.23
MDL nummer MFCD02656670
InChI nøgle LPYTYYLNGJGJGW-UHFFFAOYSA-M
Synonym 3,5-dimethyl-1-phenyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 3,5-dimethyl-1-phenyl-1h-pyrazole-4-carboxylicacid, 4-carboxy-3,5-dimethyl-1-phenyl-1h-pyrazole, 1h-pyrazole-4-carboxylicacid,3,5-dimethyl-1-phenyl, 1h-pyrazole-4-carboxylicacid, 3,5-dimethyl-1-phenyl, 3,5-dimethyl-1-phenyl-1h-pyrazole-4-carbox ylic acid
PubChem CID 612275
SMIL CC1=NN(C(C)=C1C([O-])=O)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3, 5-Dimethyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
IUPAC navn 3,5-dimethyl-1-phenyl-1H-pyrazol-4-carboxylat
Formel vægt 216.24
Procent renhed 97%