Få mere at vide
3,5-dimethyl-1-phenyl-1H-pyrazol-4-carboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3, 5-Dimethyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid |
| CAS min % | 97.0 |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Emballage | Ravfarvet glasflaske |
| Mængde | 250 mg |
| IUPAC navn | 3,5-dimethyl-1-phenylpyrazol-4-carboxylsyre |
| Formel vægt | 216.24 |
| Procent renhed | 97% |