Få mere at vide
3,5-dimethyl-1-phenyl-1H-pyrazol-4-carbonitril,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10470564
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10470564 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 10470564 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC48016DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-10-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3, 5-Dimethyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile
CAS 23198-55-2
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Molekylær formel C12H11N3
MDL nummer MFCD08435888
Mængde 1 g
Synonym 3,5-dimethyl-1-phenyl-1h-pyrazole-4-carbonitrile, 1h-pyrazole-4-carbonitrile,3,5-dimethyl-1-phenyl
InChI nøgle WOFAIVGOIVCZJJ-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1=C(C(=NN1C2=CC=CC=C2)C)C#N
IUPAC navn 3,5-dimethyl-1-phenylpyrazol-4-carbonitril
Molekylvægt (g/mol) 197.241
PubChem CID 12208701
Formel vægt 197.24
Procent renhed 97%