Få mere at vide
3,5,-dimethyl-1-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]-1h-pyrazol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10471504
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10471504 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10264404 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10471504 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC68239CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 937796-06-0
Molekylær formel C17H23BN2O2
Molekylvægt (g/mol) 298.19
MDL nummer MFCD09879979
InChI nøgle SERWCEBXGSSDRB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dimethyl-1-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl-1h-pyrazole, 4-3,5-dimethylpyrazol-1-yl phenylboronic acid, pinacol ester, 3,5-dimethyl-1-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl pyrazole, 3,5,-dimethyl-1-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl-1h-pyrazole, 3,5-dimethyl-1-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl pyrazole, 4-3,5-dimethyl-1h-pyrazol-1-yl benzeneboronic acid,pinacol ester, 3,5-dimethyl-1-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl-1h-pyrazole
PubChem CID 24229763
IUPAC navn 3,5-dimethyl-1-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]pyrazol
SMIL CC1=NN(C(C)=C1)C1=CC=C(C=C1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5,-Dimethyl-1-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]-1H-pyrazole
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 298.19
Procent renhed 97%