Få mere at vide
3,5,-dimethyl-1-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]-1h-pyrazol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10264404
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10264404 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10471504 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10264404 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC68239DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 937796-06-0
Molekylær formel C17H23BN2O2
Molekylvægt (g/mol) 298.19
MDL nummer MFCD09879979
InChI nøgle SERWCEBXGSSDRB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dimethyl-1-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl-1h-pyrazole, 4-3,5-dimethylpyrazol-1-yl phenylboronic acid, pinacol ester, 3,5-dimethyl-1-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl pyrazole, 3,5,-dimethyl-1-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl-1h-pyrazole, 3,5-dimethyl-1-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl pyrazole, 4-3,5-dimethyl-1h-pyrazol-1-yl benzeneboronic acid,pinacol ester, 3,5-dimethyl-1-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl-1h-pyrazole
PubChem CID 24229763
IUPAC navn 3,5-dimethyl-1-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]pyrazol
SMIL CC1=NN(C(C)=C1)C1=CC=C(C=C1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Especificaciones
Kemisk navn eller materiale 3,5,-Dimethyl-1-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]-1H-pyrazole
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 298.19
Procent renhed 97%
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.